Stampa…
O-Phenyl chlorothioformate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
215490050 215490010 215490250
ACRO215490050EA 89.7 EUR
ACRO215490050 ACRO215490010 ACRO215490250
O-Phenyl chlorothioformate 99%
O-Phenyl chlorothioformate
Formula: C₇H₅ClOS
Punto di ebollizione: 81…83 °C (6 mmHg)
Densità: 1,248 g/cm³
Flash Pt: 81 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004920
CAS Number: 1005-56-7
EINECS: 213-736-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5800 to 1.5830 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %