(4-Chlorophenylthio)acetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 3405-88-7
Molecular Formula: C8H7ClO2S
Formula Weight: 202.66
Melting Point: 104-107°
Beilstein Reference: 1871569
Formula:
C₈H₇ClO₂S Punto di fusione: 104…107 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00021762 CAS Number: 3405-88-7 |