Stampa…
Allyl chloroformate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
221740500 221741000
ACRO221740500EA 112 EUR
ACRO221740500 ACRO221741000
Allyl chloroformate 97%
Allyl chloroformate
Formula: C₄H₅ClO₂
Peso molecolare: 120,54 g/mol
Punto di ebollizione: 109…110 °C (760 mmHg)
Densità: 1,13 g/cm³
Flash Pt: 31 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000648
CAS Number: 2937-50-0
EINECS: 220-916-6
UN: 1722
ADR: 6.1,
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %