(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilane ≥94% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Stabilization:
stabilizzato con BHT/Ionolo
Stabilized with 100 ppm BHT
Purity: 94%
CAS No.: 4369-14-6
Molecular Formula: C9H18O5Si
Formula Weight: 234.33
Flash Point: 123°(253°F)
Refractive Index: 1.4290
Boiling Point: 95-100°/3mm
Beilstein Reference: 2046320
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00054803
Formula:
C₉H₁₈O₅Si Punto di ebollizione: 95…100 °C (3 mmHg) Densità: 1,059 Flash Pt: 123 °C (253 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00054803 CAS Number: 4369-14-6 EINECS: 419-560-6 UN: 1760 ADR: 8,III |