Stampa…
Calcium thioglycolate trihydrate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
367031000 367035000
ACRO367031000EA 28 EUR
ACRO367031000 ACRO367035000
Calcium thioglycolate trihydrate 99%
Calcium thioglycolate trihydrate
Formula: C₄H₆CaO₄S₂·3H₂O
Punto di fusione: 270…280 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150707
CAS Number: 65208-41-5
EINECS: 212-402-5
UN: 3263
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥98.5 %