Stampa…
(±)-Mandelonitrile per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.19016.0100
8.19016.0100EA 83.9 EUR
8.19016.0100
(±)-Mandelonitrile per sintesi, Sigma-Aldrich®
(±)-Mandelonitrile
Formula: C₈H₇NO
Peso molecolare: 133,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004487
CAS Number: 532-28-5
EINECS: 208-532-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Solubility  - 1 g/l (20 °C)
Melting Point -10 °C
Molar Mass 133.15 g/mol
Boiling Point 170 °C (1013 hPa)
Flash Point 86 °C
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)