2-Methyl-1,3-dioxolane ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
A12824.09
A12824.18
A12824.09EA
72
EUR
A12824.09
A12824.18
2-Methyl-1,3-dioxolane ≥98%
2-Methyl-1,3-dioxolane
Purity: 98%
CAS No.: 497-26-7
Molecular Formula: C4H8O2
Formula Weight: 88.11
Flash Point: -2°(28°F)
Refractive Index: 1.3980
Boiling Point: 80-83°
Beilstein Reference: 102520
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00003210
Formula:
C₄H₈O₂ Peso molecolare: 88,11 g/mol Punto di ebollizione: 80…83 °C Densità: 0,982 Flash Pt: –2 °C (28 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003210 CAS Number: 497-26-7 EINECS: 207-841-4 ADR: 3,II |