2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 4360-63-8
Molecular Formula: C4H7BrO2
Formula Weight: 167.01
Flash Point: 62°(145°F)
Refractive Index: 1.4820
Boiling Point: 175°
Beilstein Reference: 103309
MDL No.: MFCD00003214
Formula:
C₄H₇BrO₂ Punto di ebollizione: 175 °C Densità: 1,628 Flash Pt: 62 °C (145 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003214 CAS Number: 4360-63-8 EINECS: 224-443-6 |