Stampa…
2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromomethyl-1,3-dioxolane
209840250 209841000
ACRO209840250EA 66.9 EUR
ACRO209840250 ACRO209841000
2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane 97%
2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane
Formula: C₄H₇BrO₂
Peso molecolare: 167 g/mol
Punto di ebollizione: 80…82 °C (27 mmHg)
Flash Pt: 62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003214
CAS Number: 4360-63-8
EINECS: 224-443-6
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4810 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %