2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₉BrO₂ Punto di ebollizione: 68…70 °C (8 mmHg) Densità: 1,54 g/cm³ Flash Pt: 65 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00003216 CAS Number: 18742-02-4 EINECS: 242-551-1 ADR: 6.1,III |
Appearance | Clear colorless to yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4780 to 1.4830 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |