Stampa…
Catechol violet Indicatore per la determinazione dei metalli, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Synonyms: Pyrocatechol Violet
32672-1G 32672-5G
32672-1GEA 197.4 EUR
32672-1G 32672-5G
Catechol violet Indicatore per la determinazione dei metalli, Fluka™
Catechol violet
Beilstein Number: 353938
Formula: C₁₉H₁₄O₇S
Peso molecolare: 386.38 g/mol
Punto di fusione: 185 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005868
CAS Number: 115-41-3
EINECS: 204-088-3
Visualizza i codici
Change range complying
Indicator Solution 0,1 % H₂O complying
Suitable for metal definition complying
Absorption maximum 436 - 446 nm
Absorbtion (1%/1cm) 400 - 500