Aluminon ACS
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Ammonium 5,5'-((3-carboxylato-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methylene)bis(2-hydroxybenzoate), Aurin Tricarboxylic Acid Ammonium Salt
CAS No.: 569-58-4
Molecular Formula: C22H23N3O9
Formula Weight: 473.44
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
pH: 5.3
Melting Point: 220-225° dec.
Merck Reference: 14,322
MDL No.: MFCD00040925
Formula:
C₂₂H₂₃N₃O₉ Peso molecolare: 473,44 g/mol Punto di fusione: 220…225 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040925 CAS Number: 569-58-4 EINECS: 209-319-1 Merck Index: 14,322 |