Aurintricarboxylic acid
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
A15905.06
A15905.14
A15905.22
A15905.06EA
56.2
EUR
A15905.06
A15905.14
A15905.22
Aurintricarboxylic acid
Aurintricarboxylic acid
CAS No.: 4431-00-9
Molecular Formula: C22H14O9
Formula Weight: 422.35
Melting Point:
Formula:
C₂₂H₁₄O₉ Peso molecolare: 422,35 g/mol Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011663 CAS Number: 4431-00-9 EINECS: 224-628-1 |