Stampa…
2-Chloro-4,6-dimethylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C2199-25G C2199-5G
TCIAC2199-25GEA 122 EUR
TCIAC2199-25G TCIAC2199-5G
2-Chloro-4,6-dimethylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-4,6-dimethylpyrimidine
Formula: C₆H₇ClN₂
Punto di ebollizione: 212°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00023199
CAS Number: 4472-44-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cfacd12633674fd6cbd749dc1369c631af0dac0&vid=3cfacd12633674fd6cbd749dc1369c631af0dac0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C