Curcumin per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20354.0010
8.20354.0050
8.20354.0500
8.20354.0002
8.20354.0010EA
61.6
EUR
8.20354.0010
8.20354.0050
8.20354.0500
8.20354.0002
Curcumin per sintesi, Sigma-Aldrich®
Curcumin
Formula:
C₂₁H₂₀O₆ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008365 CAS Number: 458-37-7 EINECS: 207-280-5 |
Assay (HPLC, area%) | ≥ 75.0 % (a/a) |
Bisdemethoxycurcumin (HPLC; Area%) | ≤ 5.0 % (a/a) |
Demethoxycurcumin (HPLC; Area%) | ≤ 20.0 % (a/a) |
Identity (IR) | passes test |