Stampa…
Curcumin 98+% (mixture of curcumin, demethoxycurcumin, and bisdemethoxycurcumin)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
218580100 218580500 218582500
ACRO218580100EA 58.4 EUR
ACRO218580100 ACRO218580500 ACRO218582500
Curcumin 98+% (mixture of curcumin, demethoxycurcumin, and bisdemethoxycurcumin)
Curcumin
Formula: C₂₁H₂₀O₆
Punto di fusione: 183 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008365
CAS Number: 458-37-7
EINECS: 207-280-5
Visualizza i codici
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥98.0 %