Stampa…
Boro soluzione standard, 1000 mg/L B in soluzione di ammonio idrossido (max. 1%) (da B(OH₃)) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
13859.AE 13859.AD 13859.AP
13859.AEEA 73.2 EUR
13859.AE 13859.AD 13859.AP
Boro soluzione standard, 1000 mg/L B in soluzione di ammonio idrossido (max. 1%) (da B(OH₃)) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di boro
Molecular Formula: H₃BO₃ in 1% NH₄OH
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134034
Certificazioni: Tracciabile NIST