Stampa…
Boro soluzione standard, 10 000 mg/L B in soluzione di ammonio idrossido (max. 1%) (da B(OH₃)) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
14370.AD 14370.AE 14370.AP
14370.ADEA 81.8 EUR
14370.AD 14370.AE 14370.AP
Boro soluzione standard, 10 000 mg/L B in soluzione di ammonio idrossido (max. 1%) (da B(OH₃)) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di boro
Molecular Formula: H₃BO₃ in 1% NH₄OH
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134034
Certificazioni: Tracciabile NIST