Methyl phenyl sulphoxide 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
C₇H₈OS Punto di ebollizione: 92…94 °C (,3 mmHg) Punto di fusione: 34…36 °C Flash Pt: 86 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00002088 CAS Number: 1193-82-4 EINECS: 214-781-2 |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid or fused mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5755 to 1.5795 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |