2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 3977-29-5
Molecular Formula: C5H7N3O
Formula Weight: 125.13
Melting Point: ca 305° dec.
Beilstein Reference: 3531
Formula:
C₅H₇N₃O Punto di fusione: ∼ 305 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006095 CAS Number: 3977-29-5 EINECS: 223-612-1 |