Stampa…
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
103830250 103831000
ACRO103830250EA 25.7 EUR
ACRO103830250 ACRO103831000
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine 99%
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine
Formula: C₅H₇N₃O
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006095
CAS Number: 3977-29-5
EINECS: 223-612-1
Visualizza i codici
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Clarity of solution Passes test