Stampa…
2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-6-methylpyrimidin-2-amine
L06896.06 L06896.14
L06896.06EA 25 EUR
L06896.06 L06896.14
2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine 98%
2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 5600-21-5 Molecular Formula: C5H6ClN3 Formula Weight: 143.58 Melting Point: 181-186° Beilstein Reference: 114297
Formula: C₅H₆ClN₃
Peso molecolare: 143.58 g/mol
Punto di fusione: 181…186 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006091
CAS Number: 5600-21-5
EINECS: 227-018-3