3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Amino-5-methylpyrazole, 5-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
Purity: 97%
CAS No.: 31230-17-8
Molecular Formula: C4H7N3
Formula Weight: 97.12
Flash Point:
Formula:
C₄H₇N₃ Peso molecolare: 97.12 g/mol Punto di ebollizione: 212…213 °C (14 mmHg) Punto di fusione: 42…47 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075180 CAS Number: 31230-17-8 |