Stampa…
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
368030250 368031000 368030050
ACRO368030250EA 68.6 EUR
ACRO368030250 ACRO368031000 ACRO368030050
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole 97%
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₇N₃
Punto di fusione: 41…43 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075180
CAS Number: 31230-17-8
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to orange Solid or viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %