3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-Methyl-1H-pyrazol-3-amine, 1-Methyl-1H-pyrazol-3-ylamine
H30935.03
H30935.06
H30935.03EA
40.6
EUR
H30935.03
H30935.06
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole 97%
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Purity: 97%
CAS No.: 1904-31-0
Molecular Formula: C4H7N3
Formula Weight: 97.12
Boiling Point: 90-92°/1mm
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00466340
Formula:
C₄H₇N₃ Peso molecolare: 97,12 g/mol Punto di ebollizione: 90…92 °C (1 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00466340 CAS Number: 1904-31-0 ADR: 8,III |