3-Amino-4-bromo-1H-pyrazole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Bromo-1H-pyrazol-5-amine, 4-Bromo-1H-pyrazol-3-amine, 3-Amino-4-bromopyrazole
Purity: 97%
CAS No.: 16461-94-2
Molecular Formula: C3H4BrN3
Formula Weight: 161.99
Odour: Odourless
Melting Point: 134-137°
Beilstein Reference: 1617109
MDL No.: MFCD00082728
Formula:
C₃H₄BrN₃ Peso molecolare: 161,99 g/mol Punto di fusione: 134…137 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00082728 CAS Number: 16461-94-2 |