Stampa…
Melatonin per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: Melatonin, N-(2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl)acetamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14537.0001 8.14537.0005
8.14537.0001EA 75.4 EUR
8.14537.0001 8.14537.0005
Melatonin per sintesi, Sigma-Aldrich®
Melatonin
Formula: C₁₃H₁₆N₂O₂
Peso molecolare: 232,28 g/mol
MDL Number: MFCD00005655
CAS Number: 73-31-4
EINECS: 200-797-7
Visualizza i codici
Melting Point 116 - 118 °C
Molar Mass 232.28 g/mol
Synonyms N-Acetyl-5-methoxytryptamine
Hill Formula C13H16N2O2