Stampa…
Melatonin 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Melatonin, N-(2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl)acetamide
125360010 125362500 AC12536.250 AC12536.1 125360050
ACRO125360010EA 97.8 EUR
ACRO125360010 ACRO125362500 MAYBAC12536.250 MAYBAC12536.1 ACRO125360050
Melatonin 99%
Melatonin
Formula: C₁₃H₁₆N₂O₂
Peso molecolare: 232,28 g/mol
Punto di ebollizione: 512,8 °C
Punto di fusione: 118 °C
Flash Pt: 264 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005655
CAS Number: 73-31-4
EINECS: 200-797-7
Visualizza i codici
Appearance White to cream to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C)
Heavy metals ≤20 ppm
HPLC ≥98.5 %