Stampa…
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L00169.06 L00169.14
L00169.06EA 64.4 EUR
L00169.06 L00169.14
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone ≥98%
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone
Purity: 98+% CAS No.: 3383-21-9 Molecular Formula: C14H20O2 Formula Weight: 220.31 Melting Point: 113-117° Beilstein Reference: 2047944
Formula: C₁₄H₂₀O₂
Peso molecolare: 220,31 g/mol
Punto di fusione: 113…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001647
CAS Number: 3383-21-9
EINECS: 222-189-0