Stampa…
2,6-Dimethyl-p-benzoquinone ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,6-Dimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
A11342.03 A11342.06 A11342.14
A11342.03EA 36.9 EUR
A11342.03 A11342.06 A11342.14
2,6-Dimethyl-p-benzoquinone ≥99%
2,6-Dimethyl-p-benzoquinone
Purity: 99% CAS No.: 527-61-7 Molecular Formula: C8H8O2 Formula Weight: 136.15 Melting Point: 69-71° Beilstein Reference: 2041345
Formula: C₈H₈O₂
Peso molecolare: 136,15 g/mol
Punto di fusione: 69…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001605
CAS Number: 527-61-7
EINECS: 208-420-8