2,5-Dimethyl-p-benzoquinone 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
408230050
408230250
ACRO408230050EA
78
EUR
ACRO408230050
ACRO408230250
2,5-Dimethyl-p-benzoquinone 99%
2,5-Dimethyl-p-benzoquinone
Formula:
C₈H₈O₂ Punto di fusione: 123…126 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041737 CAS Number: 137-18-8 EINECS: 205-283-6 UN: 2811 |
Appearance | Yellow to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 123 to 126 °C |
GC | ≥98.5 % |