Stampa…
2,5-Di-tert-butyl-p-benzoquinone ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,5-Di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
L10054.06 L10054.14
L10054.06EA 36.5 EUR
L10054.06 L10054.14
2,5-Di-tert-butyl-p-benzoquinone ≥99%
2,5-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Purity: 99% CAS No.: 2460-77-7 Molecular Formula: C14H20O2 Formula Weight: 220.31 Melting Point: 152-153° Beilstein Reference: 2047945
Formula: C₁₄H₂₀O₂
Peso molecolare: 220,31 g/mol
Punto di fusione: 152…153 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019442
CAS Number: 2460-77-7
EINECS: 219-552-0