2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 605-94-7
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Melting Point: 57-60°
Beilstein Reference: 1640422
Formula:
C₉H₁₀O₄ Punto di fusione: 57…60 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001595 CAS Number: 605-94-7 EINECS: 210-100-8 |