2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 615-94-1
Molecular Formula: C6H4O4
Formula Weight: 140.10
Melting Point: ca 220° subl.
Beilstein Reference: 1939229
Formula:
C₆H₄O₄ Punto di fusione: ∼ 220 °C (subl.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001598 CAS Number: 615-94-1 EINECS: 210-454-3 |