Stampa…
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
187460250 187461000
ACRO187460250EA 66.8 EUR
ACRO187460250 ACRO187461000
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone 98%
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone
Formula: C₆H₄O₄
Punto di fusione: 220 °C (subl.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001598
CAS Number: 615-94-1
EINECS: 210-454-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Ochre to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH 9.3 to 9.7 % (fumaric acid dry substance)