2,6-Dimethoxy-p-benzoquinone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 530-55-2
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 252-257°
Beilstein Reference: 2048182
Merck Reference: 14,3225
MDL No.: MFCD00016368
Formula:
C₈H₈O₄ Punto di fusione: 252…257 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016368 CAS Number: 530-55-2 EINECS: 208-484-7 Merck Index: 14,3225 |