Stampa…
2,6-Dimethoxy-p-benzoquinone 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
331230050 331230250
ACRO331230050EA 53.4 EUR
ACRO331230050 ACRO331230250
2,6-Dimethoxy-p-benzoquinone 97%
2,6-Dimethoxy-p-benzoquinone
Formula: C₈H₈O₄
Punto di fusione: 253…257 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016368
CAS Number: 530-55-2
EINECS: 208-484-7
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 253 to 257 °C
HPLC ≥96.0 %