3-Acetylcoumarin ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 3949-36-8
Molecular Formula: C11H8O3
Formula Weight: 188.18
Melting Point: 119-124°
Beilstein Reference: 143498
Formula:
C₁₁H₈O₃ Punto di fusione: 119…124 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006853 CAS Number: 3949-36-8 EINECS: 223-541-6 |