Coumarin-3-carboxylic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₀H₆O₄ Punto di fusione: 190…193 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006852 CAS Number: 531-81-7 EINECS: 208-518-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Appearance | Light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with TBAH | ≥97.5 % |