2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-ol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 2403-88-5
Molecular Formula: C9H19NO
Formula Weight: 157.26
Flash Point: 124°(255°F)
pH: 11.2
Melting Point: 129-133°
Boiling Point: 212-215°
Beilstein Reference: 105039
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00005983
Formula:
C₉H₁₉NO Punto di ebollizione: 212…215 °C Punto di fusione: 129…133 °C Densità: 1,085 Flash Pt: 124 °C (255 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005983 CAS Number: 2403-88-5 EINECS: 219-291-2 ADR: 8,III |