2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-ol 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
151940250
151942500
151940050
ACRO151940250EA
86.7
EUR
ACRO151940250
ACRO151942500
ACRO151940050
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-ol 99%
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-ol
Formula:
C₉H₁₉NO Peso molecolare: 157,26 g/mol Punto di fusione: 129…133 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005983 CAS Number: 2403-88-5 EINECS: 219-291-2 |
Appearance | White to off-white to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 129 to 133 °C |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |