4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL) per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxy-1-piperidinyloxy radical, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, Tempol
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₉H₁₈NO₂ Peso molecolare: 172.25 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006478 CAS Number: 2226-96-2 EINECS: 218-760-9 |
Solubility | 1670 g/l (20 °C) |
Melting Point | 67 - 71 °C |
Molar Mass | 172.25 g/mol |
Boiling Point | (1013 hPa) not applicable,(decomposition) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 146 °C DIN 51758 |
pH | 8.2 (20 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 260 °C DIN 51794 |