Stampa…
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL) 98% free radical
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxy-1-piperidinyloxy radical, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, Tempol
175050010 175050050 175050250
ACRO175050010EA 38.5 EUR
ACRO175050010 ACRO175050050 ACRO175050250
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL) 98% free radical
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL)
Formula: C₉H₁₈NO₂
Peso molecolare: 172,25 g/mol
Punto di fusione: 69…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006478
CAS Number: 2226-96-2
EINECS: 218-760-9
Visualizza i codici
Appearance Orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 73 °C
GC ≥97.5 %