Stampa…
2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy (TEMPO) 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: TEMPO
200380050 200380250
ACRO200380050EA 40.6 EUR
ACRO200380050 ACRO200380250
2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy (TEMPO) 98%
2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy (TEMPO)
Formula: C₉H₁₈NO
Peso molecolare: 156,25 g/mol
Punto di fusione: 36…40 °C
Flash Pt: 67 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009599
CAS Number: 2564-83-2
EINECS: 219-888-8
UN: 3263
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Orange to red Crystalline powder or crystals or solid and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %