4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 36768-62-4
Molecular Formula: C9H20N2
Formula Weight: 156.27
Flash Point: 75°(167°F)
Melting Point: 16-18°
Boiling Point: 188-189°
MDL No.: MFCD00005984
Formula:
C₉H₂₀N₂ Punto di ebollizione: 188…189 °C Punto di fusione: 16…18 °C Densità: 0,912 Flash Pt: 75 °C (167 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005984 CAS Number: 36768-62-4 EINECS: 253-197-2 |