4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-acetamido-TEMPO) ≥98% free radical
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl, 4-Acetamido-2,2,6,6-Tetramethyl-N-Piperidinyloxy
Purity: 98+%
CAS No.: 14691-89-5
Molecular Formula: C11H21N2O2
Formula Weight: 213.30
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 143-146°
Beilstein Reference: 3546225
MDL No.: MFCD00043593
Formula:
C₁₁H₂₁N₂O₂ Peso molecolare: 213,3 g/mol Punto di fusione: 143…146 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00043593 CAS Number: 14691-89-5 EINECS: 423-840-3 |