1-Methyl-2-piperidinemethanol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 20845-34-5
Molecular Formula: C7H15NO
Formula Weight: 129.20
Flash Point: 81°(177°F)
Refractive Index: 1.4830
Boiling Point: 79-80°/7mm
Beilstein Reference: 103612
MDL No.: MFCD00006494
Formula:
C₇H₁₅NO Punto di ebollizione: 79…80 °C (7 mmHg) Densità: 0,984 Flash Pt: 81 °C (177 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006494 CAS Number: 20845-34-5 EINECS: 244-078-6 |