Antimonio, 1.000 mg/L Sb in acqua with acido nitrico and tartaric acid (each max. 1%) (da Sb) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
41682.AD
41682.AE
41682.AP
41682.ADEA
50.4
EUR
41682.AD
41682.AE
41682.AP
Antimonio, 1.000 mg/L Sb in acqua with acido nitrico and tartaric acid (each max. 1%) (da Sb) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Standard
Standard cationici
Standard di antimonio
Molecular Formula: Sb in H₂O/tartaric acid/tr. HNO₃
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134030
Certificazioni: Tracciabile NIST