1-Phenyl-3-pyrazolidone ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 92-43-3
Molecular Formula: C9H10N2O
Formula Weight: 162.19
Melting Point: 120-123°
Beilstein Reference: 131856
Merck Reference: 14,7309
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00003094
Formula:
C₉H₁₀N₂O Punto di fusione: 120…123 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003094 CAS Number: 92-43-3 EINECS: 202-155-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,7309 |