Stampa…
1-Amino-3,3-diethoxypropane 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
269850250 269851000
ACRO269850250EA 109 EUR
ACRO269850250 ACRO269851000
1-Amino-3,3-diethoxypropane 97%
1-Amino-3,3-diethoxypropane
Formula: C₇H₁₇NO₂
Punto di ebollizione: 72 °C (16hPa)
Densità: 0,91 g/cm³
Flash Pt: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142581
CAS Number: 41365-75-7
UN: 2735
ADR: 8,I
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4233 to 1.4253 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %